Learn More
Thermo Scientific™ Flacons rectangulaires en PEHD Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
BIOPHARMA
Code produit 10612444
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
Conditionnement:
125 pièces
250 pièces
50 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10612444 1 l 53 mm 50 pièces
10009022 125 ml 28 mm 500 pièces
10212823 250 ml 38 mm 250 pièces
10202813 500 ml 48 mm 125 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10612444 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3120070032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.00€
    408.00€ / 50 pièces
    Économisez 42.00€
    9% de réduction
Expédition estimée: 15-01-2027
Gagnez de l’espace grâce à la conception rectangulaire des flacons en PEHD rectangulaires avec bouchon ; ils constituent un excellent choix lorsque l’espace est limité.
Gagnez de l’espace grâce à la conception rectangulaire des flacons en PEHD rectangulaires Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon ; ils constituent un excellent choix lorsque l’espace est limité.
Caractéristiques :
  • Résistance aux fissures et aux perforations
  • Fabriqués en PE haute densité avec bouchon en PP
  • Étanches†
  • Conditionnés en vrac pour les applications de conditionnement
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 32 oz, 1000 ml
Capacité (métrique) 1 l
Couleur Naturel
Description Flacon rectangulaire
Diamètre (impériale) 1,7 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1.7 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 44 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 50
Nb par paquet 50
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 180 mm
Largeur (impériale) 4,92 in
Hauteur (impériale) 7 po
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53 mm
Diamètre (métrique) 44 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Capacité (impériale) 32 oz
Forme Rectangle
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Type de produit Flacon
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.