Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD ambré opaque rectangulaire Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
BIOPHARMA
Code produit 10364143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
Conditionnement:
125 pièces
250 pièces
50 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10364143 125 ml 28 mm 500 pièces
10593755 250 ml 38 mm 250 pièces
10690134 500 ml 48 mm 125 pièces
10415703 1 l 53 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10364143 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3120090004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1315.00€
    1202.00€ / 500 pièces
    Économisez 113.00€
    8% de réduction
Expédition estimée: 30-03-2027
Protègent les liquides photosensibles ou les matériaux secs contre les expositions grâce aux flacons en PEHD ambré opaque rectangulaires avec bouchon.
Protègent les liquides photosensibles ou les matériaux secs contre les expositions grâce aux flacons en PEHD ambré opaque rectangulaires Thermo Scientific™ Nalgene™. Protection contre la lumière UV combinée à une forme permettant de gagner de l’espace. Les parois uniformes en polyéthylène haute densité sont résistantes aux fissures ou aux perforations et ont une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools. Les flacons offrent une étanchéité† lorsqu’ils sont utilisés avec des bouchons Nalgene en polypropylène opaque.
  • Les parois uniformes sont résistantes aux fissures ou aux perforations
  • Excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools
  • Étanches†
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
Inclut :
Flacon rectangulaire en HDPE ambré opaque avec bouchon en PP ambré opaque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 oz., 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Couleur Ambré opaque
Description Flacon rectangulaire
Diamètre (impériale) intérieur de col 0.8 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 21 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 500
Nb par paquet 500
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Ambré opaque
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 102 mm
Hauteur (impériale) 4 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 28 mm
Diamètre (métrique) 61 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Capacité (impériale) 200 ml (4 oz)
Forme Rectangle
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. Le produit est conforme aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière.
Type de produit Flacon
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.