Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Polycarbonate Clearboy™ Carboy with Closure
Code produit 10623521
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 L
20 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10623521 9 L 1 pièce
10788501 20 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10623521 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DS22130020
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’utilise avec : Stockez des milieux, des solutions et de l’eau stérile, et est idéal pour une utilisation en chambre froide. ; Autoclavable ; Matériau du bouchon : Polypropylène ; Couleur : Noir (translucide)
Stockez des milieux, des solutions et de l’eau stérile dans les bonbonnes rectangulaires en PC Nalgene™ avec bouchon de Thermo Scientific™. Elles présentent un faible encombrement et possèdent une ouverture à col large facilitant le remplissage et le nettoyage et une solide poignée en acier inox. Les bonbonnes offrent une excellente résistance aux impacts et sont idéales pour une utilisation en chambre froide.
Caractéristiques :
  • Graduations moulées par incréments de 1 gallon et 5 L
  • Autoclavables / Transparentes / Graduées / Étanches†.
Inclut :
Bouchon à vis en PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 2.4 gal .
Capacité (métrique) 9 L
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 100-415 mm
Couleur Noir (translucide)
Description Bonbonne Clearboy rectangulaire
À utiliser avec (application) Pour le stockage des milieux, des solutions et de l’eau stérile. Idéal pour une utilisation en chambre froide.
Hauteur (impériale) 14 in
Hauteur (métrique) 360 mm
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 220 mm
Matériau PC
Type de produit Bonbonne rectangulaire
Largeur (impériale) 6 in
Largeur (métrique) 153 mm