Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Polycarbonate Clearboy™ Carboy with Closure
Code produit 10788501
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 L
20 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10788501 20 L 1 pièce
10623521 9 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10788501 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DS22130050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    245.00€ / 1 pièces
    Économisez 39.00€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
S’utilise avec : Stockez des milieux, des solutions et de l’eau stérile, et est idéal pour une utilisation en chambre froide. ; Autoclavable ; Matériau du bouchon : Polypropylène ; Couleur : Noir (translucide)
Stockez des milieux, des solutions et de l’eau stérile dans les bonbonnes rectangulaires en PC Nalgene™ avec bouchon de Thermo Scientific™. Elles présentent un faible encombrement et possèdent une ouverture à col large facilitant le remplissage et le nettoyage et une solide poignée en acier inox. Les bonbonnes offrent une excellente résistance aux impacts et sont idéales pour une utilisation en chambre froide.
Caractéristiques :
  • Graduations moulées par incréments de 1 gallon et 5 L
  • Autoclavables / Transparentes / Graduées / Étanches†.
Inclut :
Bouchon à vis en PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 5,3 gal.
Capacité (métrique) 20 L
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 100-415 mm
Couleur Noir (translucide)
Description Bonbonne Clearboy rectangulaire
À utiliser avec (application) Pour le stockage des milieux, des solutions et de l’eau stérile. Idéal pour une utilisation en chambre froide.
Hauteur (impériale) 16 in
Hauteur (métrique) 399 mm
Longueur (impériale) 13 in
Longueur (métrique) 320 mm
Matériau PC
Type de produit Bonbonne rectangulaire
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 229 mm