Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Polypropylene Tank with Cover
Code produit 10008770
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 l
20 l
30 L
38 L
50 L
120 L
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10008770 50 L 1 pièce
10232611 8 l 1 pièce
10683961 20 l 1 pièce
10544251 30 L 1 pièce
10409382 38 L 1 pièce
10708181 120 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10008770 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 142000020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00€
    542.00€ / 1 pièces
    Économisez 48.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Réduisez significativement l’évaporation et la contamination en utilisant ces cuves rectangulaires avec couvercle disponibles dans des tailles allant de 8 à 114 L pour répondre aux besoins de vos applications.
Réduisez considérablement l’évaporation et la contamination à l’aide d’un réservoir avec couvercle rectangulaire en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™, disponibles dans des tailles allant de 8 à 114 L. Les réservoirs peuvent être modifiés avec un robinet installé en usine.
  • Adapté pour une utilisation avec de nombreux produits chimiques organiques
  • Offrent une bonne résistance aux fissures/contraintes
  • Autoclavables
Remarque :
Les cuves utilisées à des températures élevées ou avec des liquides à densité relative élevée doivent être équipées d’un renfort externe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (impériale) 24 po
Type Réservoir avec couvercle
Matériau Polypropylène
Capacité (impériale) 13 gal
Capacité (métrique) 50 L
Longueur (métrique) 61 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30,5 cm
Hauteur (impériale) 12 po
Hauteur (métrique) 30 cm
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Attention :
Les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que le matériel de laboratoire en plastique ; l’exposition est constante, les contraintes sont supérieures et ils sont en contact avec différentes classes et concentrations de produits chimiques. Veuillez accorder une attention toute particulière à la compatibilité chimique.