Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Polypropylene Tank with Cover
Code produit 10544251
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 l
20 l
30 L
38 L
50 L
120 L
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10544251 30 L 1 pièce
10232611 8 l 1 pièce
10683961 20 l 1 pièce
10409382 38 L 1 pièce
10008770 50 L 1 pièce
10708181 120 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10544251 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 142000010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réduisez significativement l’évaporation et la contamination en utilisant ces cuves rectangulaires avec couvercle disponibles dans des tailles allant de 8 à 114 L pour répondre aux besoins de vos applications.
Réduisez considérablement l’évaporation et la contamination à l’aide d’un réservoir avec couvercle rectangulaire en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™, disponibles dans des tailles allant de 8 à 114 L. Les réservoirs peuvent être modifiés avec un robinet installé en usine.
  • Adapté pour une utilisation avec de nombreux produits chimiques organiques
  • Offrent une bonne résistance aux fissures/contraintes
  • Autoclavables
Remarque :
Les cuves utilisées à des températures élevées ou avec des liquides à densité relative élevée doivent être équipées d’un renfort externe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (impériale) 12 po
Type Réservoir avec couvercle
Matériau Polypropylène
Capacité (impériale) 8 gal
Capacité (métrique) 30 L
Longueur (métrique) 30 cm
Largeur (impériale) 12 po
Largeur (métrique) 30 cm
Hauteur (impériale) 12 in
Hauteur (métrique) 30 cm
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Attention :
Les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que le matériel de laboratoire en plastique ; l’exposition est constante, les contraintes sont supérieures et ils sont en contact avec différentes classes et concentrations de produits chimiques. Veuillez accorder une attention toute particulière à la compatibilité chimique.