Learn More
Thermo Scientific™ Pompes à vide manuelles sans manomètre Nalgene™
Code produit 10008570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
15 cc
36 cc
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
10008570 15 cc 1 pièce
10739511 36 cc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10008570 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 61310010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    143.25€ / 1 pièces
    Économisez 34.75€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les pompes à vide manuelles sans manomètre Thermo Scientific Nalgene sont fabriquées en PVC.
Les pompes à vide manuelles sans manomètre Thermo Scientific Nalgene sont fabriquées en PVC.
La poignée revue et corrigée ajoute à la robustesse de ces pompes.
Fonctionnement facile et pratique
  • Corps en polychlorure de vinyle (PVC)
  • Le déclencheur de vide peut être manipulé avec une seule main et dissipe le vide d’une simple pression du doigt
  • Le taux réglable de dissipation du vide permet un meilleur contrôle
  • La pleine pression du port d’obturation s’obtient en à peine deux courses, ce qui rend l’opération efficace
  • Couvercle amovible sur port d’évacuation et déclencheur pour dissiper le vide sans débrancher la pompe de la conduite
  • Conception économique sans vacuostat 
  • Le taux réglable de dissipation du vide est contrôlé par un déclencheur sur la pompe
  • L’embout s’adapte à la tubulure standard d’un dia. int. de 0,25″ (63 cm)
  • Peut être démonté pour la réparation et le remplacement des pièces internes (voir les numéros de catalogue des kits de réparation dans le tableau ci-dessous)
Inclut :
Fourni avec une tubulure en plastique transparent d’une longueur de 2 pi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pompe à vide manuelle réparable
Vide max. 635 mm (25 in) Hg
Débit 15 cc
Type de produit Pompe à vide
À utiliser avec (équipement) 6132-2000
Quantité 1/Pk., 4/Cs.