Learn More
Thermo Scientific™ Pompes à vide manuelles réparables en PVC Nalgene™ avec jauge
Code produit 10060691
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
15cc
36 cc
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
10060691 15cc 1 pièce
10411991 36 cc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10060691 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 61320010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.00€
    256.75€ / 1 pièces
    Économisez 130.25€
    33% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ces pompes à vide manuelles réparables en PVC sont faciles à utiliser, ce qui les rend parfaites pour les opérations de siphonnage, de filtration, de transfert de liquides, de purge de liquides et de vérification d’étanchéité.
Les pompes à vide manuelles réparables en PVC Thermo Scientific™ Nalgene™ avec jauge sont faciles à utiliser, ce qui les rend parfaites pour les opérations de siphonnage, de filtration, de transfert de liquides, de purge de liquides et de vérification d’étanchéité. Ces unités légères, scellées et auto-lubrifiées sont dotées de couvercles amovibles sur le port d’évacuation et d’un déclencheur permettant de dissiper le vide sans débrancher les pompes de la conduite. Elle atteignent rapidement une pression de 635 mm (25 in) Hg et la conservent. Le déclencheur de vide peut être manipulé avec une seule main et dissipe le vide d’une simple pression du doigt.
Caractéristiques :
  • La jauge surveille le vide en kPa et pouces de mercure pour fournir une indication visuelle du débit de la pompe et de la progression.
  • La nouvelle conception de la poignée est plus durable et plus ergonomique.
  • Le taux réglable de dissipation du vide permet un meilleur contrôle.
  • La pleine pression du port d’obturation s’obtient en à peine deux courses, ce qui rend l’opération efficace.
  • Le couvercle amovible sur port d’évacuation et le déclencheur permettent de dissiper le vide sans débrancher la pompe de la conduite.
  • Le taux réglable de dissipation du vide est contrôlé par un déclencheur sur la pompe.
  • L’embout s’adapte aux tubulures standard d’un dia. int. de 0,25″ (63 cm)
  • Le système peut être démonté pour réparer et remplacer les composants internes.
Inclut :
Une tubulure en plastique transparent Nalgene 180 de 2′ (0,6 m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Description Pompe manuelle en PVC Nalgene réparable avec jauge
Vide max. 635 mm (25 po) Hg
Débit 15cc
Type de produit Pompe à vide
À utiliser avec (équipement) 6132-2000
Quantité 1/Pk., 4/Cs.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.