Learn More
Thermo Scientific™ Kit de réparation pour pompe à vide manuelle réparable en PVC Nalgene™, à utiliser avec les pompes à vide manuelles en PVC Nalgene, 15 cc
Code produit 11354535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 cc
36 cc
Quantité:
4/carton
Conditionnement:
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Quantité Conditionnement
11354535 36 cc 4/carton 4 pièces
11344535 15 cc 4/carton 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11354535 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 61323000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00€
    303.00€ / 4 pièces
    Économisez 46.00€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-02-2027
Tout ce dont vous avez besoin pour entretenir et réparer les pièces internes de vos pompes manuelles, références 6131-Series et 6132-Series, pour une durée de vie prolongée.
Entretenez et réparez les pièces internes de vos pompes manuelles Thermo Scientific™ Nalgene™ nº de catalogue 6131 et 6132. Les kits de réparation pour pompes à vide manuelles réparables Thermo Scientific™ Nalgene™ comprennent tout ce dont vous avez besoin pour prolonger la durée de vie de vos pompes manuelles.
Contenu : Instructions pour l’entretien et la réparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de réparation pour pompes manuelles en PVC de type 36 cc
Capacité (métrique) 36 cc
Type de produit Kit de réparation
À utiliser avec (équipement) Pompes à vide Nalgene™
Quantité 4/carton