Learn More
Thermo Scientific™ Pissettes de sécurité FEP avec marquage Nalgene™ dotés d’un marquage Système général harmonisé de classification (SGH) pour produits chimiques agressifs
BIOPHARMA
Code produit 15981491
Modifier l'affichage
Click to view available options
Chemical Label:
Acétone
Dichlorométhane
Méthyléthylcétone
Toluène
Xylène
n-Hexane
Nbre par carton:
1
4
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Chemical Label Nbre par carton Conditionnement
15981491 Xylène 1 4 pièces
15591363 Toluène 4 1 pièce
15971491 Dichlorométhane 4 4 pièces
15581363 Acétone 4 1 pièce
15501373 n-Hexane 4 1 pièce
15531373 Méthyléthylcétone 4 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Lavez les pissettes FEP avec un détergent non abrasif.Rincez ensuite à l’eau courante puis effectuez un dernier rinçage à l’eau distillée ou désionisée.Pour éviter de rayer le plastique, n’utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de tampons à récurer.Compatible avec autoclavage.
Code produit 15981491 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 24290505
Expédition estimée: 28-01-2027
Lavez les pissettes FEP avec un détergent non abrasif.Rincez ensuite à l’eau courante puis effectuez un dernier rinçage à l’eau distillée ou désionisée.Pour éviter de rayer le plastique, n’utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de tampons à récurer.Compatible avec autoclavage.
Évitez les accidents chimiques en laboratoire grâce à ces pissettes FEP. Les flacons sont marqués suivant le système général harmonisé (SGH).
Évitez les accidents chimiques dans le laboratoire grâce aux pissettes FEP avec marquage Nalgene™. Les flacons sont gravés avec l’identification des produits chimiques et les informations de manipulation en toute sécurité selon les spécifications du Système général harmonisé de classification (SGH) applicables aux récipients de laboratoire secondaires. Les pissettes sont prêtes à l’emploi lorsque vous transférez des produits chimiques agressifs de laboratoire depuis les récipients du fabricant. Les pissettes à ventilation automatique éliminent le risque d’auto-distribution des flacons. Six flacons disponibles. Pour une utilisation avec la méthyléthylcétone, le n-hexane, le toluène, le xylène, le chlorure de méthylène et l’acétone.
  • Les flacons sont toujours gravés avec toutes les informations de sécurité chimique du Système général harmonisé de classification (SGH) pour faciliter l’identification des produits chimiques en un clin d’œil
  • Aucun autre système d’étiquetage n’est utilisé sur les flacons afin d’éviter toute confusion
  • Les flacons sont fabriqués à partir de matériaux Nalgene de haute qualité pour un faible taux de matières extractibles et une longue durée de vie en laboratoire
  • Les buses de distribution sont soigneusement moulées pour délivrer un débit droit et permettre une distribution de précision, en toute sécurité
  • Les flacons ne sont pas ventilés
  • Conçus pour une distribution par le dessus avec un bouchon et une tige moulés dans une seule pièce pour une distribution étanche et uniforme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Naturel
Matériau FEP
Nbre par carton 1
Conditionnement 1/boîte
Couleur de bouchon Naturel
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Chemical Label Xylène
Matériau du bouchon ETFE
Taille du bouchon 28 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Oui
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 16 oz.
Forme Cylindrique
Certifications/Conformité Directives sur l’étiquetage GHS
Type de produit Pissette de sécurité
Afficher plus Afficher moins
† La garantie limitée standard de Thermo Fisher Scientific s’applique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.