Learn More
Thermo Scientific™ Bocaux Mason en PPCO Nalgene™ avec bouchon
BIOPHARMA
Code produit 12055107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000mL
2000 ml
3000 ml
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12055107 3000 ml 6 pièces
10224501 500 ml 6 pièces
10234501 1000mL 6 pièces
10663062 2000 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12055107 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21153000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    143.00€ / 6 pièces
    Économisez 28.00€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Utilisez les cuves Mason en PPCO avec bouchon pour transférer des fluides en laboratoire ou sur le terrain.
Les jarres en polypropylène Thermo Scientific Nalgene conviennent idéalement au transfert de liquide en laboratoire ou sur site lorsqu’ils sont utilisés avec des bouchons pour transfert de liquides (DS2153).
Le col de 70 mm de ces flacons s’adapte à différents mélangeurs, fixations et fermetures équipés d'un filetage de jarres.
  • Col de 70 mm conçu pour s’adapter aux dispositifs de fixation ou aux bouchons avec filetage de cuves Mason ou avec Osterizer™ ou autres mélangeurs de même filetage
  • La bouche large est facile à remplir ou à échantillonner
  • Autoclavable
Inclut :
  • Bouchon à vis en polypropylène
  • Les bouchons de rechange peuvent être commandés séparément (nº de réf. 712154-0700)
Remarques :
  • Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage.
  • Les cuves Mason ne sont pas étanches aux liquides. Non recommandé pour le transport de liquides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 96 oz, 3000 ml
Capacité (métrique) 3000 ml
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) intérieur de col 61 mm
Diamètre (métrique) interne 155 mm
À utiliser avec (application) Bouchon de transfert de liquide DS2153-0700
Matériau PPCO
Nbre par carton 6
Nb par paquet 1
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 246 mm
Hauteur (impériale) 9,7 po
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 70 mm
Diamètre (métrique) 156 mm
Type de bouchon Vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 96 oz
Type de produit Cuve Mason avec bouchon