Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateur sanitaire à embout cannelé Nalgene™ de 1 po
Description
Le raccord sanitaire à embout cannelé Thermo Scientific™ Nalgene de 1 in permet le branchement d’un raccord sanitaire de 1 pouce à une tubulure flexible de diamètre interne de 0,5 pouce.
- Polypropylène
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) interne | 0,5 po |
| Diamètre (métrique) interne | 13 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité d’emballage | 2 par paquet |
| Taille du port | 0,5 po (13mm) |
| Type de produit | Raccord à embout cannelé |