Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons avec dispositif d'étanchéité Nalgene™
Code produit 10383341
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Taille du bouchon : 20
Taille du bouchon : 24
Conditionnement:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10383341 Taille du bouchon : 24 2 pièces
10602641 Taille du bouchon : 20 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10383341 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DS31310024
En stock
Tubes de procédé à leur niveau de vitesse nominale le plus élevé (10 000 x g ou plus) sans fuite, même lorsqu’ils sont pleins avec ces ensembles de bouchons de scellage.
Les bouchons avec dispositif d'étanchéité Thermo Scientific Nalgene permettent d'utiliser les tubes, même pleins, à leur plus grand potentiel de vitesse de centrifugation.
Caractéristiques :
  • La partie supérieure s’adapte solidement pour une utilisation à des vitesses maximales sans fuite
  • Autoclavables/protection contre les risques biologiques/étanches†
Inclut :
  • Bouchon à vis en PP
  • Fiche en ETFE Tefzel™
  • Joint torique en fluoroélastomère Viton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Taille du bouchon 24 mm
Type de produit Bouchon pour tubes à centrifuger
Autoclavable Autoclavable
Description Ensemble de bouchons de scellage
Matériau Polypropylène, ETFE, fluoroélastomère
Nb par paquet 2
Nbre par carton 2
Gamme de produits Nalgene
À utiliser avec (équipement) Taille du bouchon : 24
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.