Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons avec dispositif d'étanchéité Nalgene™
Description
Les bouchons avec dispositif d'étanchéité Thermo Scientific Nalgene permettent d'utiliser les tubes, même pleins, à leur plus grand potentiel de vitesse de centrifugation.
Caractéristiques :
- La partie supérieure s’adapte solidement pour une utilisation à des vitesses maximales sans fuite
- Autoclavables/protection contre les risques biologiques/étanches†
Inclut :
- Bouchon à vis en PP
- Fiche en ETFE Tefzel™
- Joint torique en fluoroélastomère Viton
Spécification
Spécification
| Taille du bouchon | 20 mm |
| Type de produit | Bouchon pour tubes à centrifuger |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Description | Ensemble de bouchons de scellage |
| Matériau | Polypropylène, ETFE, fluoroélastomère |
| Nb par paquet | 2 |
| Nbre par carton | 2 |
| Gamme de produits | Nalgene |
| À utiliser avec (équipement) | Taille du bouchon : 20 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.