Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons de scellage Nalgene™ pour tubes à centrifuger Oak Ridge ; bouchon à vis en PP, joint en silicone
Description
- Bouchons en PP avec joint en silicone
Avant l’autoclavage, placez le bouchon sur le dessus du récipient sans engager le filetage.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Silicone |
| Matériau de la pointe | Silicone |
| À utiliser avec (équipement) | Joint torique de rechange (n° de fabr. DS3132-0063) |