Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons de scellage Nalgene™ pour tubes à centrifuger Oak Ridge ; bouchon à vis en PP, joint en silicone
Code produit 11969436
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Joint torique de rechange (n° de fabr. DS3132-0058)
Joint torique de rechange (n° de fabr. DS3132-0063)
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11969436 Joint torique de rechange (n° de fabr. DS3132-0058) 10 pièces
10420533 Joint torique de rechange (n° de fabr. DS3132-0063) 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11969436 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 7131320058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.65€
    37.65€ / 10 pièces
    Économisez 16.00€
    29% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Garantissent une parfaite étanchéité à leurs vitesses maximales >10,000 xg, même lorsqu’ils sont pleins
  • Bouchons en PP avec joint en silicone
Avant l’autoclavage, placez le bouchon sur le dessus du récipient sans engager le filetage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Silicone
Matériau de la pointe Silicone
À utiliser avec (équipement) Joint torique de rechange (n° de fabr. DS3132-0058)