Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons hermétiques Nalgene™ pour tubes de centrifugeuse Oak Ridge
GREENER_CHOICE
Code produit 10633791
Change view
Click to view available options
Taille du bouchon:
20 mm
24 mm
58 mm
63 mm
À utiliser avec (équipement):
Tubes de 250 ml
Tubes de 28 et 30 ml
Tubes de 500 ml et 1 L
Tubes de 50 ml
Conditionnement:
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon À utiliser avec (équipement) unitSize
10633791 20 mm Tubes de 28 et 30 ml 2 pièces
10643791 24 mm Tubes de 50 ml 2 pièces
10470033 58 mm Tubes de 250 ml 2 pièces
10480033 63 mm Tubes de 500 ml et 1 L 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10633791 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DS31320020
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces bouchons de scellage pour garantir une utilisation étanche des flacons de centrifugeuse à leurs vitesses maximales recommandées.
Assurez l’étanchéité† des flacons à centrifuger Thermo Scientific™ Nalgene™ à leurs vitesses maximales recommandées grâce aux bouchons hermétiques Nalgene pour tubes de centrifugeuse Oak Ridge. Ils sont également recommandés pour une utilisation en cas de centrifugation de matières dangereuses.
Compatibilité :
  • DS3132-0058 : pour une utilisation avec des flacons de centrifugeuse Nalgene 3140-0250 et 3140-0250
  • DS3132-0063 : pour une utilisation avec des flacons de centrifugeuse Nalgene 3140-0500, 3141-0500, 3120-1000, 3120-1010, 3122-1010 et 3122-1000
  • DS3132-0020 : pour une utilisation avec les tubes Nalgene Oakridge, volumes de 28 ml et 30 ml
  • DS3132-0024 : pour une utilisation avec les tubes Nalgene Oakridge, volumes de 35 ml et 50 ml
Remarque :
Avant l’autoclavage, placez le bouchon sur le dessus du récipient sans engager le filetage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taille du bouchon 20 mm
Type de produit Bouchon pour tubes à centrifuger
Autoclavable Autoclavable
Description Convient Oak Ridge Taille du tube 28ml , 30ml
Matériau Polypropylène, caoutchouc rouge
Nb par paquet 2
Nbre par carton 2
Gamme de produits Nalgene
À utiliser avec (équipement) Tubes de 28 et 30 ml
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
† Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.