Learn More
Thermo Scientific™ Entonnoirs de séparation Nalgene™ Téflon™ FEP avec bouchon
Code produit 10684291
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250mL
500 ml
1000mL
2000mL
Comprend:
43 mm Closure
53 mm Closure
Fermeture 28 mm
Fermeture 33 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
4 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend Conditionnement
10684291 500 ml 43 mm Closure 4 pièces
10425431 125 ml Fermeture 28 mm 4 pièces
10558311 250mL Fermeture 33 mm 4 pièces
10180401 1000mL 53 mm Closure 1 pièce
10120551 2000mL 53 mm Closure 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10684291 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 43010500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1500.00€
    891.00€ / 4 pièces
    Économisez 609.00€
    40% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Utilisez ces entonnoirs autoclavables, translucides et chimiquement inertes dotés d’un ensemble de robinet d’arrêt TFE. Résistants aux produits chimiques, étanches et ne nécessitent pas de lubrification.
Les entonnoirs de séparation Thermo Scientific™ Nalgene™ Téflon® FEP chimiquement inertes, translucides et autoclavables sont équipés d’un ensemble de robinet d’arrêt TFE. L’ensemble de robinet d’arrêt TFE offre une excellente résistance aux produits chimiques, est étanche† et ne nécessite pas de lubrification (il peut être désinfecté chimiquement). Plus transparents que nos ampoules à décanter en polypropylène. Compatibles avec tous les réactifs et solvants de laboratoire courants. Ne s’ébrèchent pas, ne se fendent pas et ne se brisent pas comme les ampoules à décanter en verre.
Caractéristiques :
  • Résistants aux chocs et inattaquables par tout produit chimique utilisé dans un entonnoirs de séparation
  • Aucun phtalate risquant de contaminer les analyses
  • Convient bien aux séparations de substances à risques et radiologiques
  • Autoclavables / Étanches
  • Longueur tige : 65mm
Inclut :
Entonnoir FEP Teflon™, robinet d’arrêt TFE et bouchon à vis ETFE Tefzel™
Informations de commande :
Pour remplacer l’ensemble de robinet d’arrêt pour les modèles de 125 ml à 1 litre, commandez la réf. 714301-1025. Pour remplacer l’ensemble de robinet d’arrêt pour le modèle de 2 litres, commandez la réf. 714301-1050.
Remarque :
Entonnoir autoclavable ; robinet d’arrêt stérilisable chimiquement. Lubrification du robinet d’arrêt inutile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Téflon FEP
Hauteur (métrique) 347 mm
Comprend 43 mm Closure
Quantité 4
Type de produit Separatory Funnel
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Teflon™ et Tefzel™ sont des marques commerciales de DuPont, utilisées sous licence par Nalgene Nunc International Corporation. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.