Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons septum Nalgene™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 13127673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Finition de col:
24-415
38-430
Conditionnement:
200 pièces
240 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Finition de col unitSize
13127673 38-430 240 pièces
11344465 24-415 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13127673 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3421780384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    918.02€
    841.00€ / 240 pièces
    Économisez 77.02€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bouchons septum Thermo Scientific Nalgene possèdent un septum bi-matière qui offre une étanchéité au gaz accrue ; La version PVDC offre une amélioration plus de 40 fois supérieure en termes de taux de transmission CO2.
Combinez l’étanchéité élastomère du silicone avec les surfaces de contact non réactives du réactif en polytétrafluoroéthylène dans les bouchons Thermo Scientific™ Nalgene™ Septum, à utiliser avec les flacons de milieu en PET & PETG stériles Nalgene™.
Caractéristiques :
  • Stériles à 10-6 SAL
  • Aucun adhésif n’est utilisé pour fixer le septum au bouchon en polyéthylène haute densité
  • Non cytotoxique et apyrogène
  • Double matériau de septum pour une barrière aux gaz améliorée
Informations de commande :
  • Les bouchons sont conditionnés en vrac pour une manipulation aisée.
  • Commandez des flacons en PET Nalgene ou en PETG sans bouchons séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Description Bouchon pour flacons de culture Nalgene
Matériau HDPE
Nbre par carton 240
Nb par paquet 240
Conditionnement En vrac
Stérilité Stérile
Matériau de revêtement Silicone, PTFE
Finition de col 38-430
Certifications/Conformité Fabriqué conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485
Fit for Purpose Stérile
Type de produit Bouchon
À utiliser avec (équipement) Flacons de milieux en PET et PETG stériles Nalgene
Taille du bouchon 38-430 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.