Learn More
Thermo Scientific™ Kit de sédimentation en plastique Nalgene™
Code produit 13453856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau du bouchon:
polypropylène
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau du bouchon Conditionnement
13453856 polypropylène 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13453856 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 10100507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00€
    175.50€ / 1 kits
    Économisez 42.50€
    19% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le kit de sédimentation en plastique Thermo Scientific Nalgene™ est idéal pour l’analyse du procédé de traitement par boues activées.
Caractéristiques :
  • Le pot de 2 L est léger, transparent et résistant aux chocs grâce à des graduations blanches faciles à lire
  • La palette permet l’agitation de l’échantillon sans rayer la cuve
  • Les tubes à centrifuger sont dotés de graduations moulées et de bouchons à ajustement par friction
  • Pour les centrifugeuses de table (cliniques) ; les tubes incassables supportent des forces pouvant atteindre 6 000 × g sans coussin ni adaptateur, éliminant ainsi le risque de bris de verre
Informations de commande :
  • Dimensions approximatives de la cuve : D.E. × H : 3,3 × 7,5″ (13,2 × 19,1 cm)
  • Dimensions du tube, dia. ext. × H : 0,68 × 25,6″ (1,7 × 11,9 cm)
  • Cuve de rechange et couvercle disponibles, commander le n° de cat. 711010-9507
Inclut :
  • Cuve et couvercle en polycarbonate
  • Palette en polypropylène
  • Dix tubes à centrifuger coniques en polycarbonate de 0,5 oz (15 ml) avec bouchons en polypropylène à ajustement par friction
  • Livret d’instructions
  • Fiche technique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Le kit a été évalué par le National Training and Operational Technology Center (NTOTC) de l’EPA des
Matériau du bouchon polypropylène
Description Kit Settlometer
Matériau polycarbonate
Nbre par carton 4
Nb par paquet 1
Type Réglomètre
Hauteur (impériale) 7,5 po
Hauteur (impériale) du tube 4,7 po
Hauteur (métrique) 191mm
Hauteur (métrique) du tube 119mm
Diamètre (impériale) externe 5.2 po
Diamètre (impériale) du tube externe 0,6 po
Diamètre (métrique) externe 133mm
Diamètre (métrique) du tube externe 17mm