Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Erlenmeyer en PETG à usage unique Nalgene™ avec fond à déflecteurs : Stérile
Code produit 10764033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 mL
500 mL
1 000 mL
2 000 mL
2 800 mL
Taille du bouchon:
70 mm
38-430 mm
45-430 mm
Type de bouchon:
Solide, non ventilé
Ventilé
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
4 pièces
6 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Type de bouchon Conditionnement
10764033 250 mL 38-430 mm Solide, non ventilé 12 pièces
10395012 125 mL 38-430 mm Solide, non ventilé 24 pièces
10345112 500 mL 45-430 mm Solide, non ventilé 12 pièces
10621513 1 000 mL 45-430 mm Solide, non ventilé 6 pièces
10599592 2 000 mL 45-430 mm Solide, non ventilé 4 pièces
10750664 2 800 mL 70 mm Solide, non ventilé 4 pièces
10529962 125 mL 38-430 mm Ventilé 24 pièces
10403972 250 mL 38-430 mm Ventilé 12 pièces
10082332 500 mL 45-430 mm Ventilé 12 pièces
10206582 1 000 mL 45-430 mm Ventilé 6 pièces
10434162 2 000 mL 45-430 mm Ventilé 4 pièces
10228602 2 800 mL 70 mm Ventilé 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10764033 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 41130250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    117.00€ / 12 pièces
    Économisez 74.00€
    38% de réduction
En stock
Réduisez le temps de préparation et évitez les risques de contamination avec ces flacons à usage unique, idéaux pour la suspension de culture cellulaire, la préparation de milieux, le mélange et le stockage.
Réduisez le temps de préparation et évitez les risques de contamination avec ces flacons Erlenmeyer à fond à baffles à usage unique Thermo Scientific™ Nalgene™, idéaux pour la suspension de culture cellulaire, la préparation de milieux, le mélange et le stockage. Le PETG transparent est robuste et incassable pour une plus grande sécurité personnelle. Toutes les tailles sont disponibles ventilées ou non ventilées.
  • Stérile et à usage unique pour réduire le risque de contamination
  • Réduction en cas d’autoclavage pour une diminution des déchets présentant un risque biologique
  • Graduations pour une évaluation rapide du volume
  • Excellent support de validation : Dossier de validation disponible sur demande†
Remarque :
† Les dossiers de validation sont tenus à la disposition de notre clientèle qui peut les utiliser au cours du processus de validation des produits. Si vous souhaitez recevoir ces documents confidentiels, contactez : rocregsupport@thermofisher.com. Lorsque vous nous aurez transmis votre demande, un accord de confidentialité à compléter vous sera envoyé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 8 oz.
Capacité (métrique) 250 mL
Matériau PETG
Nbre par carton 12
Nb par paquet 1
Forme Erlenmeyer
Revêtement de surface Néant
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Oui
Graduated Oui
Mouth Style Étroit
Stérilité Stérile
Forme du fond À baffles
Type de bouchon Solide, non ventilé
Taille du bouchon 38-430 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.