Learn More
Thermo Scientific™ Flacon à centrifuger à fond sphérique Nalgene™ ; PC
Code produit 10468992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité nominale:
250 ml
Force max.:
27500 x G
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité nominale Force max. Conditionnement
10468992 250 ml 27500 x G 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10468992 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31230250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    88.56€ / 4 pièces
    Économisez 12.44€
    12% de réduction
En stock
Les flacons à centrifuger à fond sphérique Thermo Scientific™ Nalgene conviennent parfaitement pour la récolte de cellules de grand volume, la récupération des culots et la purification des protéines
Parfaits pour la récolte de cellules à grand volume, la pelletisation et la purification des protéines, les flacons à centrifuger en polycarbonate à fond sphérique Thermo Scientific™ Nalgene™ sont parfaitement adaptés aux rotors en fibre de carbone Thermo Scientific™ Fiberlite™. Moulés dans du polycarbonate transparent, ces flacons transparents sont autoclavables et offrent une résistance mécanique excellente. La conception du fond sphérique facilite la formation et la récupération des culots.
  • Moulés en polycarbonate transparent pour une visualisation facile des échantillons
  • La conception du fond sphérique facilite la formation et la récupération des culots
  • Pour une performance optimale, les flacons doivent être remplis à 80 % de leur capacité totale
  • Pour une utilisation dans les rotors standard, l’utilisation de l’adaptateur à fond sphérique Nalgene DS3124-0010 est recommandée
  • Pour une centrifugation d’échantillons biologiques et chimiques à vitesse basse à modérée
  • Autoclavables ; l’autoclavage répété réduit la durée de vie des flacons de centrifugation en PC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Transparent
Description Flacon en PC avec bouchon en PP
Matériau polycarbonate
Nbre par carton 36
Nb par paquet 4
Capacité nominale 250 ml
Graduated Non
Force max. 27500 x G
Hauteur (métrique) 140,0 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 61,8 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 8,45 oz.
Forme Rond
Type de produit Flacon à centrifuger