Learn More
Thermo Scientific™ Bouchon de robinet Nalgene™ avec contre-écrou en PP et bouchon en TPE
Code produit 12807840
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Bouchon de robinet en PP / TPE convenant à tous les bossages de robinet 1-1/8 po 1-1/8 po
Diamètre (métrique) Tube interne:
16 mm
Conditionnement:
24 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Diamètre (métrique) Tube interne Conditionnement
12807840 Bouchon de robinet en PP / TPE convenant à tous les bossages de robinet 1-1/8 po 1-1/8 po 16 mm 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12807840 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 64230010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00€
    174.00€ / 24 pièces
    Économisez 27.00€
    13% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
S’utilise avec : Bonbonnes Nalgene, Clearboy, Lowboy et cuves avec filetage de 1-1/8 po, filetage mâle 12
Utilisez le bouchon de robinet Thermo Scientific™ Nalgene™ avec écrou de verrouillage en PP et bouchon en TPE à la place d’un robinet lors de l’autoclavage de liquides dans une bonbonne Nalgene pour fournir un joint étanche†. Ce bouchon s’avère également utile lorsque les manipulations risquent d’endommager ou d’ouvrir accidentellement un robinet, ou bien lorsqu’une bonbonne sans robinet est requise. Convient à toutes les bonbonnes Nalgene avec robinet et à tous les réservoirs Nalgene sélectionnés avec robinet.
Caractéristiques :
  • Le bouchon permet de sécuriser les solutions en fournissant un joint étanche† 
  • Conçus pour s’adapter aux bonbonnes Nalgene, Clearboys™, Lowboys™ et réservoirs dont la taille de filetage est de 1,125 po, à 12 tête à vis mâles
  • Autoclavable
Inclut :
Contre-écrou en PP blanc, bouchon en TPE
Remarque :
Les contenants Nalgene LDPE, HDPE, PP et PMP peuvent servir au stockage à long terme, en évitant l’exposition directe aux rayons UV.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bouchon de robinet en PP / TPE convenant à tous les bossages de robinet 1-1/8 po 1-1/8 po
Diamètre (métrique) Tube interne 16 mm
À utiliser avec (équipement) Bonbonnes Nalgene, Clearboy, Lowboy et cuves avec filetage de 1-1/8 po, filetage mâle 12
Matériau Contre-écrou en PP, bouchon en élastomère thermoplastique, TPE
Nbre par carton 24/Cs.
Nb par paquet 4 Pk.
Type de produit Bouchon, robinet
† Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.