Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Spigots for Storage Tanks
Product Code. 15981651
Change view
Click to view available options
Matériau:
PEBD
Polypropylène
Taille du bouchon:
Filetage femelle 1.12 po x 12
Filetage mâle NPT 12.7 mm
Filetage mâle NPT 19 mm
Unit Size:
12 pièces
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Matériau Taille du bouchon Unit Size
15981651 Polypropylène Filetage femelle 1.12 po x 12 12 pièces
12867830 PEBD Filetage mâle NPT 12.7 mm 6 pièces
12877830 PEBD Filetage mâle NPT 19 mm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15981651 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 64210010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.00€
    574.00€ / 12 pièces
    Économisez 136.00€
    19% de réduction
View all promotions
Expédition estimée: 05-03-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Assurez une distribution sûre et efficace des liquides grâce aux robinets Thermo Scientific™ Nalgene™ pour cuves de stockage, pour une utilisation avec des cuves Nalgene™ jusqu’à 100 gallons avec un bossage fileté installé en usine.
Assurez une distribution de liquide sûre et efficace à partir des réservoirs grâce aux robinets pour réservoirs de stockage Thermo Scientific™ Nalgene™. Les robinets sont à utiliser avec des réservoirs Nalgene™ jusqu’à 100 gal avec bouton fileté monté en usine.
Incluent :
  • Joints toriques en PTFE (6421-0010 comprend deux joints toriques)
Remarque :
Avant l’installation, vérifiez que la résistance chimique du récipient et du robinet sont compatibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Taille du bouchon Filetage femelle 1.12 po x 12
Type Robinet
Matériau Polypropylène
Capacité (impériale) 100 gal
Capacité (métrique) 100 gal.
Nbre par carton 12
Nb par paquet 1
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.