Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture carrés en PETG ambré Nalgene™ avec bouchon : non stériles, plateaux conditionnés sous film plastique thermorétracté
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10059442
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
Taille du bouchon:
20 mm
24 mm
38-430 mm
Conditionnement:
200 pièces
280 pièces
96 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
10059442 60 ml 24 mm 200 pièces
10049442 30 ml 20 mm 280 pièces
10581265 125 ml 38-430 mm 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10059442 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3220210060
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez en toute sécurité les milieux, tampons et sérums photosensibles dans ces flacons PETG carrés ambrés.
Les flacons de culture en PETG ambré carrés Thermo Scientific™ Nalgene comprennent des bouchons en PEHD. Les flacons ambrés translucides répondent aux exigences de résistance à la lumière de l’USP et conviennent idéalement pour les milieux de culture, les tampons et les sérums.
  • Paroi épaisse, incassables et durables
  • Conception carrée pour un gain de place
  • Graduations moulées
  • Non stériles, apyrogènes et non cytotoxiques
  • Étanches†, avec col antigouttes et bague du col moulée
  • Les flacons en PETG constituent une excellente barrière aux gaz, avec transparence et une perméabilité réduite au CO2 et O2
  • Le flacon et le bouchon ambrés offrent une protection pour les réactifs photosensibles
Informations de commande :
Produits conditionnés sous film plastique thermorétracté dans des plateaux, puis emballés dans des cartons à double épaisseur de PE pour les applications en salle blanche.
Recommandé dans les cas suivants :
pour le stockage et l’expédition de milieux liquides, tampons et sérums photosensibles
Remarque :
†Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supporté une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 60 ml
Capacité (impériale) 2 oz.
Couleur Ambré
Diamètre (impériale) 1,6 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 0,71 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 18 mm
Matériau PETG
Nbre par carton 200
Nb par paquet 40
Stérilité Non stérile
Certifications/Conformité Les matériaux des flacons de culture en PETG et des bouchons en PEHD satisfont aux normes de test biologiques actuelles, notamment USP classe VI, USP661 et Pharmacopée européenne de toxicité anormale.
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Forme Carré
Hauteur (métrique) 82 mm
Type de produit Flacon pour milieu de culture
Hauteur (impériale) 3,2 in
Matériau du bouchon HDPE
Taille du bouchon 24 mm
Diamètre (métrique) 41 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.