Learn More
Thermo Scientific™ Flacons gradués carrés en PEHD Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
BIOPHARMA
Code produit 10593375
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Unit Size:
125 pièces
250 pièces
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
10593375 500 ml 125 pièces
11329784 125 ml 250 pièces
10292663 250 ml 250 pièces
10661674 1 l 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10593375 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 3120180500
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Économisez de l’espace avec ces flacons carrés translucides qui offrent des niveaux de liquide visibles et des graduations moulées pour des mesures faciles.
Gagnez de l’espace grâce aux flacons gradués carrés en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon résistants aux produits chimiques et aux ruptures. Ces flacons translucides offrent des niveaux de liquide visibles et des graduations moulées pour des mesures faciles. Les flacons carrés avec bouchons en polypropylène sont compacts et dotés de cols antigouttes pour une distribution pratique.
  • PE haute densité naturel
  • Bouchon à vis en PP, naturel
  • Non autoclavables
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés en vrac dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité 16 oz, 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Naturel, translucide
Description Flacon carré gradué
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Comprend Graduations moulées
Matériau HDPE
Nbre par carton 125
Nb par paquet 125
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel
Graduations Graduations moulées
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 177 mm
Hauteur (impériale) 6,98 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 74,4 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 200 ml (16 oz)
Forme Carré
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Type de produit Flacon carré gradué