Learn More
Thermo Scientific™ Flacons gradués carrés en PPCO naturel Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
BIOPHARMA
Code produit 10425703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
125 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
24 mm
38-430 mm
Conditionnement:
1000 pièces
125 pièces
250 pièces
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10425703 60 ml 24 mm 1000 pièces
11309784 125 ml 38-430 mm 250 pièces
10552035 500 ml 38-430 mm 125 pièces
10028872 1 l 38-430 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10425703 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3120160060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1645.00€
    1509.00€ / 1000 pièces
    Économisez 136.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-02-2027
Mesurez facilement le contenu grâce aux graduations moulées sur ces flacons en PPCO naturels carrés avec bouchon.
Mesurez facilement le contenu avec des graduations moulées sur les flacons gradués carrés en PPCO naturel Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Ces flacons translucides permettent d’observer les niveaux de liquide et sont de forme carrée compacte.
  • Bouchon à vis en PP, naturel
  • Col antigouttes pour une distribution pratique
  • Autoclavable
  • Résistants aux acides, alcools et bases
  • Plage de températures de 0° à 135°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2 oz, 60 ml
Capacité (métrique) 60 ml
Couleur Naturel, translucide
Description Flacon carré gradué
Diamètre (impériale) 1,6 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 0,71 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 18 mm
Matériau PPCO
Nbre par carton 1000
Nb par paquet 1000
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Graduations Graduations moulées
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 83 mm
Largeur (impériale) 1,61 in
Hauteur (impériale) 3,27 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 24 mm
Diamètre (métrique) 41 mm carré
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 200 ml (2 oz)
Forme Carré
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Type de produit Flacon carré gradué