Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture carrés en PET Nalgene™ sans bouchon : plateaux stériles conditionnés sous film plastique thermorétracté
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10292473
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
650 mL
1 l
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
96 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10292473 125 mL 96 pièces
15415895 125 mL 96 pièces
10069202 650 mL 48 pièces
10212913 1 l 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10292473 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3420440125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.00€
    202.00€ / 96 pièces
    Économisez 6.00€
    2% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues pour une utilisation dans les lignes de remplissage, ces flacons stériles avec graduations moulées intégrées et flacons pour anneau de col sont légers et résistants aux chocs.
Les flacons de culture carrés en PET Thermo Scientific™ Nalgene sont stériles, légers et incassables. Ils sont conçus pour être utilisés dans les lignes de remplissage. Les bouchons sont vendus séparément.
Caractéristiques :
  • Flacons stériles avec graduations et collier moulés
  • Non cytotoxiques, non hémolytiques et apyrogènes
  • Excellente étanchéité aux gaz
  • Irradiation aux rayons gamma à
    10-6
    Niveau garanti de stérilité (SAL)
  • Fabriqués à partir de matières sans composants d’origine animale
  • Les flacons sont conditionnés sans bouchon – à commander séparément 342151-0384
Remarque :
Les flacons sont testés à chaque cycle de fabrication pour en garantir l’étanchéité†. Conviennent aux expéditions par voie aérienne. † Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, supportent une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 125 mL
Capacité (impériale) 4,2 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 2,04 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,1 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Matériau PET
Nbre par carton 96
Nb par paquet 24
Stérilité Stérile
Certifications/Conformité Conforme aux normes actuelles en matière d’essais biologiques, y compris USP classe VI, USP 661.1.
Closure Included Non
Graduated Oui
Bouche Étroit
Forme Carré
Fit for Purpose Stérile
Hauteur (métrique) 104 mm
Type de produit Flacon pour milieu de culture
Hauteur (impériale) 4,09 in
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 52 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.