Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture carrés en PET Nalgene™ sans bouchon : plateaux stériles conditionnés sous film plastique thermorétracté
Code produit 15415895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
650 mL
1 l
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
96 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15415895 125 ml 96 pièces
10292473 125 ml 96 pièces
10069202 650 mL 48 pièces
10212913 1 l 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15415895 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 8420440125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00€
    202.00€ / 96 pièces
    Économisez 18.00€
    8% de réduction
Expédition estimée: 19-04-2027
Conçues pour une utilisation dans les lignes de remplissage, ces flacons stériles avec graduations moulées intégrées et flacons pour anneau de col sont légers et résistants aux chocs.
Les flacons de culture carrés en PET Thermo Scientific™ Nalgene sont stériles, légers et incassables. Ils sont conçus pour être utilisés dans les lignes de remplissage. Les bouchons sont vendus séparément.
  • Flacons stériles avec graduations et collier moulés
  • Non cytotoxiques, non hémolytiques et apyrogènes
  • Excellente étanchéité aux gaz
  • Irradié aux rayons gamma jusqu’au niveau garanti de stérilité 10-6
  • Fabriqués à partir de matières sans composants d’origine animale
  • Les flacons sont conditionnés sans bouchon – à commander séparément 342151-0384
Remarque :
Les flacons sont testés à chaque cycle de fabrication pour en garantir l’étanchéité†. Conviennent aux expéditions par voie aérienne. † Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, supportent une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 125 ml
Description Flacon de culture carré en PET de 125 ml Nalgene sans bouchon, stérile, fabriqué dans l’UE
Diamètre (impériale) 2.04 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1.1 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Matériau PET
Nbre par carton 96
Nb par paquet 24
Stérilité Stérile
Closure Included Non
Graduated Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 104 mm
Hauteur (impériale) 4,09 in
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 52 mm
Capacité (impériale) 4,2 oz.
Forme Carré
Certifications/Conformité Répondent aux normes de tests biologiques actuelles, notamment USP classe VI, USP 661, Pharmacopée européenne de toxicité anormale (modifiée).
Type de produit Flacon pour milieu de culture