Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture carrés en PETG Nalgene™ avec bouchon : non stériles, plateaux conditionnés sous film plastique thermorétracté, 500 ml
Description
Conditionnez et expédiez vos milieux liquides, tampons et sérums avec les flacons de culture carrés en PETG Thermo Scientific™ Nalgene™, dotés d’un bouchon. Les flacons à parois épaisses et durables offrent d’excellentes propriétés barrières aux gaz et sont spécialement conçus pour le stockage des milieux et des sérums.
- Paroi épaisse et durable
- Incassables
- Excellente étanchéité aux gaz
- Conditionnés en plateaux sous film thermorétracté
- Graduations moulées
- Flacons transparents pour faciliter l’identification du contenu
- non stériles
- Étanches†
Remarque :
†Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supporté une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Capacité (impériale) | 1 oz. |
| Couleur | Transparent |
| Description | 30 ml, bouchon 20-415, sur plateau |
| Diamètre (impériale) | 1,5 in |
| Diamètre (impériale) intérieur de col | 0,55 in |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 14 mm |
| À utiliser avec (application) | Stockage de supports et de sérums |
| Matériau | PETG |
| Nbre par carton | 280 |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.