Learn More
Thermo Scientific™ Flacons carrés à col large en PEHD Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
Description
Remplissez et versez facilement avec les flacons carrés en PEHD à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Dotés de graduations moulées pour une mesure facile et des parois uniformes et durables qui résistent à la séparation ou à la perforation, ces flacons translucides offrent des niveaux de liquide visibles et sont livrés dans une conception carrée compacte.
- Large col facilitant le remplissage et le versement Résistants aux produits chimiques et incassables
- Bouchons en PP étanches† sans joint
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
Spécification
Spécification
| Capacité | 5,9 oz., 175 ml |
| Capacité (métrique) | 175 ml |
| Couleur | Naturel |
| Description | Flacon carré à col large |
| Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,1 in |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 28mm |
| Matériau | HDPE |
| Nbre par carton | 250 |
| Nb par paquet | 250 |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.