Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PPCO carrés à col large Nalgene™ avec bouchon : Autoclavable
BIOPHARMA
Code produit 12085067
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 l
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12085067 4 l 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12085067 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21220010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les grands flacons carrés en polypropylène Thermo Scientific Nalgene conviennent parfaitement au stockage et à l’autoclavage des lames de microscope contaminées et autres petits équipements de laboratoire.
Les grands flacons carrés en polypropylène Thermo Scientific Nalgene conviennent parfaitement au stockage et à l’autoclavage des lames de microscope contaminées et autres petits équipements de laboratoire.
Conviennent parfaitement à la collecte, au stockage et au transport de substances chimiques sèches et d’échantillons environnementaux.
Caractéristiques :
  • Bouchons à vis en polypropylène inclus
  • Le large col facilite la collecte, le stockage et le transport de produits chimiques secs et d’échantillons prélevés sur le terrain
  • Le flacon n’est pas étanche aux liquides†
  • Fabriqué à partir de matériaux non toxiques
Remarque :
Désengagez complètement les filetages ou retirez le bouchon avant l’autoclavage.
Informations sur le recyclage :
Les flacons en polypropylène (PP) et en copolymère de polypropylène (PPCO) réutilisables Nalgene sont conçus pour durer de nombreuses années dans des conditions de laboratoire classiques. Pourtant, comme pour tous les produits durables, ils doivent être retirés et remplacés par la suite.  Les flacons et leur emballage sont recyclables dans plusieurs communautés. Veuillez recycler les boîtes de carton ondulé et les sacs en PEBD dans lesquels vos flacons Nalgene sont emballés. En fin de vie du produit, lavez et recyclez vos flacons en PP et PPCO Nalgene si les services sont disponibles dans votre communauté.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 4 l
Capacité (impériale) 1 gal .
Couleur Naturels, transparents
Description Grand flacon carré à col large
Diamètre (impériale) 5,6 po
Diamètre (impériale) intérieur de col 3.5 pouces
Diamètre (métrique) intérieur de col 89 mm
Matériau Copolymère de polypropylène (PPCO)
Nbre par carton 6
Nb par paquet 1
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Blanc
Certifications/Conformité USP classe VI ; FDA - 21 CFR
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Forme Carré
Hauteur (métrique) 282 mm
Type de produit Grand flacon à col large
Largeur (impériale) 5,66 po
Hauteur (impériale) 11.1 po
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 100 mm
Diamètre (métrique) 142 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Afficher plus Afficher moins
† Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.