Learn More
Thermo Scientific™ Flacons carrés en polypropylène copolymère à col large Nalgene™
Code produit 10542111
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
175 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Unit Size:
12 pièces
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Taille du bouchon Unit Size
10542111 1 l 63 mm 6 pièces
10458802 60 ml 28 mm 12 pièces
10166560 175 ml 38 mm -
10204501 250 ml 43 mm 12 pièces
10054180 500 ml 53 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10542111 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 21100032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.50€
    54.25€ / 6 pièces
    Économisez 42.25€
    43% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Simplifiez le nettoyage, le remplissage et la récupération des échantillons grâce à ces flacons à col large en PPCO ergonomiques, qui sont transparents, autoclavables et résistants à la plupart des acides, alcools et bases.
Gagnez de la place dans votre laboratoire grâce aux flacons en copolymère de polypropylène carrés à col large Thermo Scientific™ Nalgene™. Large col facilitant le nettoyage, le remplissage et la récupération des échantillons. Uniquement fabriqués à partir de matériaux en plastique de qualité laboratoire pour les substances faiblement lixiviables et extractibles.
Caractéristiques :
  • Résistants aux acides, alcools et bases
  • Flacons transparents avec visibilité du niveau de liquide
  • La conception carrée offre une grande surface pour l’étiquetage
  • Les bouchons en polypropylène sans joint assurent une étanchéité ultime†, sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs.
  • Autoclavable
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité 1000 ml (32 oz)
Capacité (métrique) 1 l
Couleur Naturels, transparents
Description Flacon carré à col large
Diamètre (impériale) 3,7 po
Diamètre (impériale) intérieur de col 2 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 53 mm
Matériau Copolymère de polypropylène (PPCO)
Nbre par carton 24
Nb par paquet 6
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 181 mm
Largeur (impériale) 3,72 in
Hauteur (impériale) 7,1 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 63 mm
Diamètre (métrique) 95 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 32 oz
Forme Carré
Certifications/Conformité USP classe VI ; FDA - 21 CFR
Type de produit Flacon carré à col large
Show More Show Less
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans présenter de fuites ; b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.