Learn More
Thermo Scientific™ Pinces en acier inoxydable Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit 10010431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de pointe:
pointe Bent
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de pointe unitSize
10010431 pointe Bent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10010431 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DS03990001
Expédition estimée: 07-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pinces en acier inoxydable Thermo Scientific Nalgene sont disponibles en version courbe ou droite.
  • Acier inoxydable.
  • Autoserrantes (pointe courbe).
  • Zone de préhension striée.
  • Autoclavables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Forceps
Matériau Acier inoxydable
Description Forceps en acier inoxydable, bout courbé
Nb par paquet 1
Quantité Chaque
Modèle Courbé, à fermeture automatique
Type de pointe pointe Bent
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.