Learn More
Thermo Scientific™ Robinets d’arrêt Nalgene™
Code produit 11369554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alésage de bouchon:
2 mm
4 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alésage de bouchon unitSize
11369554 2 mm 6 pièces
15223079 4 mm 6 pièces
10279070 4 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11369554 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 64600002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.00€
    277.00€ / 6 pièces
    Économisez 23.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Développez des systèmes de transfert des liquides en interne pour un remplissage ou une distribution précis. Ces robinets d’arrêt permettent un contrôle du débit liquide précis et fiable.
Assurez un contrôle du débit liquide précis et fiable dans les systèmes de manipulation des liquides grâce aux robinets d’arrêt Thermo Scientific™ Nalgene™. Ils représentent la solution idéale dans le développement de systèmes de transfert des liquides en interne pour un circuit de liquide à sens unique à des fins de remplissage ou de distribution précis. Les robinets d’arrêt à deux voies sont dotés d’un embout cannelé à chaque extrémité.
  • L’embout cannelé à chaque extrémité est compatible avec des tubulures allant jusqu’à allant de 1/2 po à 5/16 po
  • En polypropylène avec bouchon en TFE Teflon™
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Robinet d’arrêt
Alésage de bouchon 2 mm
Matériau PP
Nb par paquet 1
Nbre par carton 6
À utiliser avec (équipement) Système de transfert de liquide en interne
Plug Material Polypropylène
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.