Learn More
Thermo Scientific™ Racks de stockage de microplaques Nalgene™
Code produit 10718702
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
80 profil bas , 48 standard , 16 puits profonds
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10718702 80 profil bas , 48 standard , 16 puits profonds 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10718702 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50390048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.00€
    457.29€ / 1 pièces
    Économisez 142.71€
    23% de réduction
Expédition estimée: 07-04-2027
Les racks de stockage horizontaux de microplaques Thermo Scientific™ Nalgene constituent un système de stockage d’échantillons pratique qui permet de transporter les échantillons dans les microplaques, les plaques DeepWell et les portoirs de microtubes Cryobank.
Les racks de stockage horizontaux de microplaques Thermo Scientific™ Nalgene constituent un système de stockage d’échantillons pratique qui permet de transporter les échantillons dans les microplaques, les plaques DeepWell et les portoirs de microtubes Cryobank.
Ces racks sont parfaits pour le stockage des bibliothèques génomiques, des bibliothèques d’ADN et d’ARN, ainsi que des composés pour le criblage à haut débit.
  • Les racks s’utilisent avec des flacons de stockage cryogénique Cryobank de 1,0 ml
  • La configuration du rangement horizontal est adaptée à la plupart des réfrigérateurs et congélateurs
  • Des attaches sur chaque compartiment maintiennent les plaques solidement en place
  • Des poignées situées sur les faces supérieures et latérales facilitent le transport des racks
  • Porte-étiquettes pour l’identification aisée du contenu du rack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
Couleur Argent
Capacité 80 profil bas , 48 standard , 16 puits profonds
Matériau Aluminium
Forme Rectangle
Empilables No
Nbre par carton 1 Ea.
Nb par paquet 1 Ea.
Dimensions (L x l x H) 15 x 5,5 x 8,5 po (38,7 x 13,9 x 21,6 cm)
Longueur (métrique) 38,7 cm
Longueur (impériale) 15 po
Largeur (impériale) 5,5 in
Hauteur (impériale) 8,5 in
Type de produit Rack pour microplaques horizontal
Hauteur (métrique) 21,6 cm
Array 4 x 4
Largeur (métrique) 13,9 cm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.