Learn More
Thermo Scientific™ Échantillonneurs d’eaux pluviales Nalgene™ et kit de montage
GREENER_CHOICE
Code produit 11349754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Tube PEHD
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
11349754 Flacon en PEHD 4 pièces
11375474 Flacon en verre ambré 4 pièces
11339754 Tube PEHD 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11349754 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 11001000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.00€
    236.00€ / 4 pièces
    Économisez 10.00€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 29-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un dispositif pratique et abordable pour collecter des échantillons trimestriels d’eau pluviale brute de premier rinçage en conformité avec les exigences d’échantillonnage de l’EPA.
L’échantillonneur d’eau de pluie Nalgene™ est un dispositif pratique et abordable pour la collecte d’échantillons d’eaux pluviales trimestriels conformes aux exigences d’échantillonnage de l’EPA. Plus besoin de rester sous la pluie en attendant que l’eau s’écoule, et plus de risque de rater un échantillonnage. L’échantillonneur d’eau de pluie peut collecter un échantillon instantané d’un litre du premier ruissellement des eaux pluviales à travers un fossé d’eaux pluviales, un ruisseau ou un exutoire de grille de pluie. Placez simplement l’échantillonneur dans son tube de montage de protection avant un événement de pluie et laissez-le en place jusqu’à l’arrêt de la pluie.
Caractéristiques :
  • Étanche† une fois le bouchon en polypropylène posé
  • Dispositif d’échantillonnage jetable destiné à un usage unique
  • Idéal pour la collecte d’échantillons pour des analyses inorganiques
Contient :
Joint d’étanchéité EPDM, clapet à bille et bouchon en polypropylène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur d’eau
Matériau HDPE
Description Échantillonneur d’eau pluviale 1 L en PEHD
Comprend Flacon en PEHD
Matériau du bouchon Polypropylène
Capacité (impériale) 33,8 oz.
Capacité (métrique) 1 L
Taille du bouchon 63 mm
Certifications/Conformité Conforme aux exigences du NPDES (Réglementation fédérale FRL-6880-5 10/20/00) et de la plupart des États relatives à la capture d’échantillons
Quantité 1/Sachet, 4/Carton
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit.