Learn More
Thermo Scientific™ Échantillonneurs d’eaux pluviales Nalgene™ et kit de montage
GREENER_CHOICE
Code produit 11375474
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Tube PEHD
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
11375474 Flacon en verre ambré 4 pièces
11349754 Flacon en PEHD 4 pièces
11339754 Tube PEHD 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11375474 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 11201000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    512.00€
    490.00€ / 4 pièces
    Économisez 22.00€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-03-2027
Un dispositif pratique et abordable pour collecter des échantillons trimestriels d’eau pluviale brute de premier rinçage en conformité avec les exigences d’échantillonnage de l’EPA.
L’échantillonneur d’eau de pluie Nalgene™ est un dispositif pratique et abordable pour la collecte d’échantillons d’eaux pluviales trimestriels conformes aux exigences d’échantillonnage de l’EPA. Plus besoin de rester sous la pluie en attendant que l’eau s’écoule, et plus de risque de rater un échantillonnage. L’échantillonneur d’eau de pluie peut collecter un échantillon instantané d’un litre du premier ruissellement des eaux pluviales à travers un fossé d’eaux pluviales, un ruisseau ou un exutoire de grille de pluie. Placez simplement l’échantillonneur dans son tube de montage de protection avant un événement de pluie et laissez-le en place jusqu’à l’arrêt de la pluie.
Caractéristiques :
  • La structure supérieure fluorée empêche l’huile et la graisse de coller sur le dispositif de prélèvement fournissant un gramme net et empêchant la récupération par biais faible
  • Le clapet à bille flottante ferme automatiquement l’orifice d’échantillonnage pour empêcher le mélange avec des déversements et une perte d’analyte volatile ultérieurs
  • L’échantillonneur est conforme aux exigences du Permis général multisectoriel (MGSP) du Système national d’élimination des rejets de polluants (NPDES) de l’EPA (norme fédérale FRL-6880-5 10/20/00) et à la plupart des exigences générales des États en matière d’échantillonnage par prélèvement
  • Dispositif d’échantillonnage jetable destiné à un usage unique
Inclut :
  • Joint en EPDM
  • Dôme supérieur en polyéthylène haute densité fluoré
  • Clapet à bille en PP
  • Bouchon revêtu de polytétrafluoroéthylène
Cliquez ici pour visionner notre vidéo didactique sur notre échantillonneur d’eau pluviale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur d’eau
Matériau Verre
Description Échantillonneur d’eaux pluviales pour l’huile et la graisse 1 L
Comprend Flacon en verre ambré
Matériau du bouchon PTFE
Capacité (impériale) 33,8 oz.
Capacité (métrique) 1 L
Taille du bouchon 89 mm
Certifications/Conformité Conforme aux exigences du NPDES (Réglementation fédérale FRL-6880-5 10/20/00) et à la plupart des exigences fédérales en matière d’échantillonnage ponctuel
Quantité 1/Sachet, 4/Carton