Learn More
Thermo Scientific™ Linges absorbants pour laboratoire Nalgene™ Super Versi-Dry™, fibres absorbantes avec support en polyéthylène
Code produit 10182361
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
18 x 20 in.
18 x 40 in.
20 in. x 100 ft.
20 in. x 250 ft.
20 x 43 in.
40 in. x 200 ft.
Description:
150 Pk .
175 Pk .
Boîte de distributeur 250 pi. Rouleau
Protection longue
Rouleau
Rouleau large
Tapis
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
150 pièces
175 pièces
350 pièces
4 rouleaux
50 pièces
61m
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Description Conditionnement
10182361 18 x 20 in. Tapis 350 pièces
10661922 20 in. x 250 ft. Boîte de distributeur 250 pi. Rouleau 1 pièce
10395951 18 x 40 in. 175 Pk . 175 pièces
10460733 20 x 43 in. 150 Pk . 150 pièces
10779441 20 in. x 100 ft. Rouleau 4 rouleaux
10789601 40 in. x 200 ft. Rouleau large 61m
10325861 18 x 20 in. Tapis 100 pièces
10264461 18 x 40 in. Protection longue 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10182361 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 7401800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    639.00€
    485.10€ / 350 pièces
    Économisez 153.90€
    24% de réduction
En stock
Absorbez les déversements et amortissez les articles cassables avec des protecteurs de surface durables, étanches, antidérapants et résistants aux produits chimiques.
Les linges absorbants pour laboratoireThermo Scientific™ Nalgene Super Versi-Dry sont durables, imperméables, antidérapants et résistants aux produits chimiques.
La couche supérieure semblable à du tissu ne se délite pas même mouillée. Absorbent les liquides renversés et amortissent le bris d'articles fragiles.
  • La surface rembourrée minimise le bris de matériel de laboratoire en verre accidentellement renversé ou lâché
  • Les feuilles sont plates et antidérapantes
  • La surface plane à poils ras offre une stabilité pour la verrerie susceptible de se renverser
  • Le support en polyéthylène résiste aux produits chimiques agressifs et protège la paillasse des éclaboussures et de la corrosion
  • Super Versi-Dry absorbe rapidement jusqu’à 1 050 ml/m2, absorbant vite les liquides renversés grâce à des milliers de cellules Thirsty Cells Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Protecteur de surface
Absorbance 1 050 ml/m^2
Longueur (impériale) 18 po
Longueur (métrique) 46 cm
Largeur (impériale) 20 po
Largeur (métrique) 51 cm
Dimensions (L x l) 18 x 20 in.
Description Tapis
Quantité 350 Pk.