Learn More
Thermo Scientific™ Linges absorbants pour laboratoire Nalgene™ Super Versi-Dry™, fibres absorbantes avec support en polyéthylène
Description
Les linges absorbants pour laboratoireThermo Scientific™ Nalgene Super Versi-Dry sont durables, imperméables, antidérapants et résistants aux produits chimiques.
La couche supérieure semblable à du tissu ne se délite pas même mouillée. Absorbent les liquides renversés et amortissent le bris d'articles fragiles.
- La surface rembourrée minimise le bris de matériel de laboratoire en verre accidentellement renversé ou lâché
- Les feuilles sont plates et antidérapantes
- La surface plane à poils ras offre une stabilité pour la verrerie susceptible de se renverser
- Le support en polyéthylène résiste aux produits chimiques agressifs et protège la paillasse des éclaboussures et de la corrosion
- Super Versi-Dry absorbe rapidement jusqu’à 1 050 ml/m2, absorbant vite les liquides renversés grâce à des milliers de cellules Thirsty Cells Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Type de produit | Protecteur de surface |
| Absorbance | 1 050 ml/m^2 |
| Longueur (impériale) | 18 po |
| Longueur (métrique) | 46 cm |
| Largeur (impériale) | 20 po |
| Largeur (métrique) | 51 cm |
| Dimensions (L x l) | 18 x 20 in. |
| Description | Tapis |
| Quantité | 100 Pk. |