Learn More
Thermo Scientific™ Linges absorbants pour laboratoire Nalgene™ Super Versi-Dry™, fibres absorbantes avec support en polyéthylène
Code produit 10661922
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
18 x 20 in.
18 x 40 in.
20 in. x 100 ft.
20 in. x 250 ft.
20 x 43 in.
40 in. x 200 ft.
Description:
150 Pk .
175 Pk .
Boîte de distributeur 250 pi. Rouleau
Protection longue
Rouleau
Rouleau large
Tapis
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
150 pièces
175 pièces
350 pièces
4 rouleaux
50 pièces
61m
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Description Conditionnement
10661922 20 in. x 250 ft. Boîte de distributeur 250 pi. Rouleau 1 pièce
10182361 18 x 20 in. Tapis 350 pièces
10395951 18 x 40 in. 175 Pk . 175 pièces
10460733 20 x 43 in. 150 Pk . 150 pièces
10779441 20 in. x 100 ft. Rouleau 4 rouleaux
10789601 40 in. x 200 ft. Rouleau large 61m
10325861 18 x 20 in. Tapis 100 pièces
10264461 18 x 40 in. Protection longue 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10661922 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 7400000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.00€
    239.99€ / 1 pièces
    Économisez 95.01€
    28% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Absorbez les déversements et amortissez les articles cassables avec des protecteurs de surface durables, étanches, antidérapants et résistants aux produits chimiques.
Les linges absorbants pour laboratoireThermo Scientific™ Nalgene Super Versi-Dry sont durables, imperméables, antidérapants et résistants aux produits chimiques.
La couche supérieure semblable à du tissu ne se délite pas même mouillée. Absorbent les liquides renversés et amortissent le bris d'articles fragiles.
  • La surface rembourrée minimise le bris de matériel de laboratoire en verre accidentellement renversé ou lâché
  • Les feuilles sont plates et antidérapantes
  • La surface plane à poils ras offre une stabilité pour la verrerie susceptible de se renverser
  • Le support en polyéthylène résiste aux produits chimiques agressifs et protège la paillasse des éclaboussures et de la corrosion
  • Super Versi-Dry absorbe rapidement jusqu’à 1 050 ml/m2, absorbant vite les liquides renversés grâce à des milliers de cellules Thirsty Cells Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Protecteur de surface
Absorbance 1 050 ml/m^2
Longueur (impériale) 250 pi
Longueur (métrique) 76 m
Largeur (impériale) 20 po
Largeur (métrique) 51 cm
Dimensions (L x l) 20 in. x 250 ft.
Description Boîte de distributeur 250 pi. Rouleau
Quantité Rouleau de 1