Learn More
Thermo Scientific™ Barreaux d’agitation magnétiques flottants Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit 10110601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
54 mm
92mm
155 mm
À utiliser avec (équipement):
Bécher 250 ml
Bécher 4000 ml
Pour 1000 ml bécher
Hauteur (métrique):
28 mm
30mm
31 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) À utiliser avec (équipement) Hauteur (métrique) unitSize
10110601 54 mm Bécher 250 ml 28 mm 1 pièce
10008380 92mm Pour 1000 ml bécher 30mm 1 pièce
10494111 155 mm Bécher 4000 ml 31 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10110601 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DS66300250
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces barreaux d’agitation magnétiques flottants pour une agitation constante à basse vitesse dans des solutions de culture de tissu.
Agitez en permanence et à basse vitesse des solutions de culture de tissu grâce aux barreaux d’agitation magnétiques flottants Thermo Scientific™ Nalgene™.
Caractéristiques :
  • Les pieds peuvent être compressés pour passer au travers d’ouvertures de 1,5 po. (38 mm)
  • Le barreau d’agitation est légèrement décollé du fond du récipient pour minimiser l’effet de broyage des cellules
  • Action constante à faible vitesse
  • Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 150 °C
  • Aimant Alnico V encapsulé dans du PTFE avec support en ETFE
Remarque :
Démontable pour le nettoyage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Barreau d’agitation magnétique suspendu; Suspendu barreau d'agitation magnétique , pour bécher de 250 ml
Diamètre (impériale) 2,125 po
À utiliser avec (équipement) Bécher 250 ml
Hauteur (impériale) 1,125 po
Hauteur (métrique) 28 mm
Revêtement PTFE
Diamètre (métrique) 54 mm
Matériau PTFE
Quantité 1 de chaque
Type Barreau d’agitation
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.