Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en FEP avec bouchons Nalgene™
Description
Les flacons en FEP avec bouchons Thermo Scientific Nalgene sont indiqués pour les solvants organiques et les agents oxydants concentrés.
Ils allient l'excellente résistance chimique du Téflon* FEP à la commodité des bouchons vissants. Ils sont incassables et quasi transparents, non contaminants, et résistent pratiquement à tous les composants chimiques.
- Peuvent être stérilisés chimiquement ou bouillis dans de l'acide nitrique concentré pour l'analyse des éléments-traces;
- Tolèrent une large plage de températures de -270° à +205°C (-454° à +401°F) ; bouchon, de -100° à +150°C (-148° à +302°F) répondant à une large gamme d’applications
- Le bouchon à vis empêche les déversements et la contamination
- Autoclavable/Teflon FEP
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 8 oz |
| Description | Erlenmeyer avec fermeture à vis , 250 ml |
| Capacité (métrique) | 250mL |
| Matériau | FEP |
| Nbre par carton | 4 |
| Nb par paquet | 1 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Non |
| Graduated | Oui |
| Mouth Style | Étroit |
| Afficher plus |
Avertissement : Désengager complètement le filetage ou retirer le bouchon avant tout passage en autoclave.