Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon™ Low Particulate Bottles
Code produit 11319684
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
24 mm
28 mm
38 mm
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
11319684 125 ml 24 mm 6 pièces
11329684 250 ml 24 mm 4 pièces
11339684 500 ml 28 mm 4 pièces
11309684 1 l 38 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11319684 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3816000004
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Optimisez le stockage et l’échantillonnage de principes pharmaceutiques actifs et de produits intermédiaires en vrac grâce à ces flacons, certifiés conformes aux niveaux de particules et de métaux à l’état de traces.
Échantillonnez et stockez les principes pharmaceutiques actifs et les produits intermédiaires en vrac de manière optimale grâce aux flacons à faible taux de particules /de métaux Thermo Scientific™ Nalgene™ fabriqués en Teflon™ FEP avec bouchon, certifiés pour contenir moins de 20 particules par ml à 0,3 μm et plus. Métaux certifiés pour des niveaux de microgrammes par litre (ppb). Excellent pour le stockage des produits chimiques de haute pureté, ce produit comprend un certificat de qualité qui garantit que le produit a été testé et accepté conformément aux spécifications.
Caractéristiques :
  • Certifiés conformes aux niveaux de particules et de métaux à l’état de traces
  • Les bouchons en ETFE sans joint Tefzel™ assurent une étanchéité† parfaite, sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
  • Possèdent une flexibilité, une résistance aux impacts et une excellente visibilité du contenu pour un large éventail d’utilisations dans le laboratoire
  • Excellente résistance chimique à presque tous les produits chimiques de laboratoire
  • Excellents pour le stockage des produits chimiques de haute pureté
  • Non stériles / autoclavables
  • Translucides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 200 ml (4 oz)
Couleur transparent
Diamètre (métrique) intérieur de col 17 mm
À utiliser avec (application) Storage, Transportation ​
Matériau Téflon™ FEP
Nbre par carton 6/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Stérilité Non stérile
Plage de températures (métrique) -100°C to 260°C
Couleur de bouchon Blanc
Format Low Particulate/Low Metals Bottle
Faible taux de particules Oui
Finition de col 24 mm
Certifications/Conformité Certifiés conformes aux niveaux de particules et de métaux à l’état de traces
. Métaux certifiés conformes aux niveaux microlitriques (ppb) : <0.20 pour Hg, <0.5 pour Be, <1.0 pour As, Cd, Pb, <2.0 pour Sb, Se, <5.0 pour Ag, Co, Cr, Cu, Mn, Tl, V, <10 pour Ba, Ni, Zn, <75 pour Al, <100 pour Ca, Fe, K, Na. Certifiés pour leur volume contenu de < 20 particules
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 115 mm
Type de produit Flacon à faible taux de particules / de métaux
Largeur (impériale) 1,8 in
Hauteur (impériale) 4,52 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon ETFE Tefzel
Taille du bouchon 24 mm
Diamètre (métrique) 46 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Étape du flux de travail Upstream process solution storage. Upstream Validation. Downstream process solution storage. Downstream Validation
Show More Show Less
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.