Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Top Works™ Platinum-cured Silicone, Polypropylene, Closure, 83B, solid
Code produit 10060461
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Each
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10060461 Each 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10060461 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21358300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.00€
    281.00€ / 1 pièces
    Économisez 24.00€
    7% de réduction
En stock
S’utilise avec : Flacons à filtres Rapid-Flow Nalgene avec col de 45 mm
Créez des solutions aseptiques pour les applications de transfert de liquide dans les domaines pharmacologiques, biotechnologiques et en laboratoire grâce aux systèmes flexibles Thermo Scientific™ Nalgene™ Top Works™ pour flacons, bonbonnes et milieux Nalgene. Les bouchons modifiés incluent des inserts et tubulures en silicone durci au platine. Ces systèmes étanches permettent une manipulation aseptique des produits à forte valeur ajoutée beaucoup plus sûre qu’un versement. En outre, ils sont proposés en diverses tailles, avec des ports et des longueurs de tubulure variés.
Caractéristiques :
  • Conçus pour s’adapter à la plupart des flacons et bonbonnes Nalgene
  • Systèmes étanches† permettant une manipulation aseptique en toute sécurité de produits à forte valeur ajoutée lors du déversement
  • Longues tubulure incluses, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du conteneur pour permettre une intégration à la plupart des flacons et bonbonnes Nalgene
  • Prêts à accepter des composants de transfert de liquide supplémentaires tels que des connecteurs aseptiques et des filtres d’évent
Informations de commande :
Un système par carton.
Compatibles avec :
Système de fermeture GL45 pour flacons à filtre Nalgene Rapid-Flow avec col de 45 mm, conjointement avec les flacons pour milieux de culture Schott™, Corning™ et Wheaton™. En outre, le système réf. 2135-5310 peut être utilisé avec l’ensemble réf. 140817, 2019-2000 et le système Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ afin de créer des systèmes stériles et clos.
Recommandé dans les cas suivants :
Manipulation aseptique de divers liquides dans des applications pharmacologiques et biotechnologiques.
Remarque : d’autres liquides utilisés pour ces tests peuvent produire des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Satisfait aux normes USP classe VI (édition actuelle).
Taille du bouchon 83 B
Description Pleins (sans orifice)
À utiliser avec (équipement) Flacons et bonbonnes Nalgene avec bouchons 83B
Matériau PP, Silicone durci au platine
Type de produit Bouchon
Quantité Each
† Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites ; b) les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites.