Learn More
Thermo Scientific™ Raccords de clé dynamométrique Nalgene™ pour bouchons Biotainer™
Description
Garantissez des lectures de couple précises lors de l’application de bouchons grâce aux raccords de clé dynamométrique Thermo Scientific™ Nalgene™ pour bouchons Biotainer™. Le serrage adéquat des bouchons Nalgene est une composante essentielle d’une fermeture étanche†.
- Époxy
- Spécifiquement conçus pour les bouchons Nalgene Biotainer
Compatibles avec :
Clés dynamométriques Thermo Scientific Nalgene (réf. 2195-6169 et -6177) † Le terme étanche s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) les bouteilles / flacons / funnels dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans générer de fuites. b) les bouteilles / flacons / funnels dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Raccords |
| Taille du bouchon | de 38 à 430 mm |
| Taille d’entraînement | 1/4 po |
| À utiliser avec (équipement) | Clés dynamométriques Nalgene (réf. 2195-6169 et -6177) |
| Matériau | Époxy |
| Nb par paquet | 1 de chaque |