Learn More
Thermo Scientific™ Raccords de clé dynamométrique Nalgene™ pour bouchons en PEHD
Code produit 11369754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
28 à 415 modifiés
38 à 430 modifiés
43 à 415 modifiés
53B
83B
de 20 à 415 mm
de 24 à 415 mm
de 38 à 415 mm
de 53 à 415 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Conditionnement
11369754 de 20 à 415 mm 1 pièce
10189792 de 20 à 415 mm 1 pièce
10180703 de 24 à 415 mm 1 pièce
10190703 28 à 415 modifiés 1 pièce
11359754 de 38 à 415 mm 1 pièce
10571845 43 à 415 modifiés 1 pièce
10405323 de 53 à 415 mm 1 pièce
10100903 53B 1 pièce
10232673 83B 1 pièce
10242673 38 à 430 modifiés 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11369754 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 21951021
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Garantissez des lectures de couple précises lors de l’application de bouchons sur des flacons grâce aux raccords de clé dynamométrique Nalgene pour bouchons en PEHD.
Garantissez des lectures de couple précises lors de l’application de bouchons sur des flacons grâce aux raccords de clé dynamométrique Thermo Scientific™ Nalgene pour bouchons en PEHD. Le serrage adéquat des bouchons Nalgene est une composante essentielle d’une fermeture étanche†.
  • Époxy
  • Spécifiquement conçus pour les bouchons Nalgene en PEHD
Compatibles avec :
Clés dynamométriques Thermo Scientific Nalgene (réf. 2195-6169 et -6177) † Le terme étanche s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) les bouteilles / flacons / funnels dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans générer de fuites. b) les bouteilles / flacons / funnels dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Raccords
Taille du bouchon de 20 à 415 mm
Taille d’entraînement 1/4 po
À utiliser avec (équipement) Clés dynamométriques Nalgene (réf. 2195-6169 et -6177)
Matériau Époxy