Learn More
Thermo Scientific™ Clés dynamométriques Nalgene™
Code produit 10272813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille d’entraînement:
1/4 po
3/8 po
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille d’entraînement unitSize
10272813 1/4 po 1 pièce
10582995 3/8 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10272813 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21956169
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Garantissez des lectures de couple précises lors de l’application de bouchons grâce aux raccords de clé dynamométrique spécifique.
Garantissez des lectures de couple précises lors de l’application de bouchons grâce aux raccords de clé dynamométrique Thermo Scientific™ Nalgene. Le serrage adéquat des bouchons Nalgene est une composante essentielle d’une fermeture étanche†.
Ces clés peuvent être utilisées pour confirmer les réglages de la machine de bouchage, pour l’inspection en ligne et pour vérifier les couples de serrage. Doit être utilisé avec les raccords de clé dynamométrique Nalgene.
Informations de commande :
Commandez des raccords concordant avec la résine des bouchons.
Compatibles avec :
Raccords pour clé dynamométrique Thermo Scientific Nalgene (série 2195)
†Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Garantie :
90 jours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Clé dynamométrique
Taille d’entraînement 1/4 po
À utiliser avec (équipement) Raccords pour clé dynamométrique Nalgene (série 2195)
Couple 0 à 75 lb
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.