Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de sérum en PETG ambré translucide Nalgene™ avec filetage continu : modules stériles conditionnés sous film plastique thermorétracté
BIOPHARMA
Code produit 10039492
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Ambré translucide
Conditionnement:
1260 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10039492 Ambré translucide 1260 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10039492 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3420330010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    858.00€
    780.00€ / 1260 pièces
    Économisez 78.00€
    9% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Utilisez les flacons à sérum en PETG stériles Nalgene pour une protection garantie contre les fuites, la casse et la contamination. À utiliser avec les bouchons revêtus à filetage continu.
Utilisez les flacons à sérum en PETG stériles Thermo Scientific™ Nalgene pour une protection garantie contre les fuites, la casse et la contamination. À utiliser avec les bouchons revêtus à filetage continu.
  • PETG
  • Non cytotoxiques
  • Apyrogènes
  • Ambrés, translucides
  • Conditionnés sous film plastique thermorétracté sans plateau
  • Conformes à la norme USP VI
  • Stérilité SAL 10-6
  • Étanches† avec bouchons à filetage continu revêtus Nalgene (n° de catalogue 342158)
Informations de commande
Les flacons de sérum sont conditionnés sous film plastique thermorétracté sans plateau. Les bouchons sont à commander séparément (n° de catalogue 342158).
† Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites.
Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacons à sérum
Diamètre (métrique) interne 11 mm
Couleur Ambré translucide
Diamètre (métrique) externe 24 mm
Matériau PETG
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 10 ml
Nbre par carton 1260
Nb par paquet 252
Volume (impérial) 1/3 oz
Gamme de produits Nalgene
Volume (métrique) total 10 mL
Type de bouchon Bouchons revêtus à filetage continu (vendus séparément)
Quantité 1260 sachets, 252 boîtes
Taille du bouchon 20 / 415
À utiliser avec (équipement) Bouchon à filetage continu revêtu
Certifications/Conformité ISO 13485:2016
Hauteur (métrique) 54 mm
Type de produit Flacon de sérum