Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes en plastique réutilisables Nalgene™
Code produit 10792191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2000 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique)
10792191 2000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10792191 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 57002000
Quantité Prix
1 29.73€ / 1 pièces
8 24.19€ / 1 pièces
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces boîtes attrayantes et faciles à nettoyer, disponibles en quatre tailles et formes différentes, pour un stockage en laboratoire à usage général.
Utilisez ces boîtes utilitaires Thermo Scientific™ Nalgene™ attrayantes et faciles à nettoyer pour le stockage en laboratoire à usage général. Idéales pour le stockage polyvalent en laboratoire, les boîtes sont disponibles en quatre tailles et formes différentes. Les couvercles se clipsent solidement en place, les parois transparentes laissent voir facilement le contenu et les coins arrondis permettent un nettoyage facile.
  • Fabriqué en styrène-acrylonitrile transparent avec raccords étanches, moulé, blanc, couvercles en PEBD dotés d’inserts pour stocker et conserver les articles au sec et en sécurité
  • Attrayant et facile à nettoyer
  • Empilable pour un stockage haute densité
  • Les numéros Le n° 5700-0500 est idéal pour les gels d’électrophorèse
  • Non étanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 64 oz
Capacité (métrique) 2000 ml
Couleur de bouchon Blanc
Matériau du bouchon LDPE
Description Boîte à échantillons SAN 2000 ml
Type de bouchon Lid
Couleur Clear
Matériau SAN
Forme Rectangular
À utiliser avec (application) Storage
Comprend Insert
Type de montage Empilable
Type de produit Glacière
Quantité 1; 8
Dimensions (L x l x H) 19 x 16 x 10 cm (7.5 x 6 x 4 in)
Longueur (métrique) 19 cm
Longueur (impériale) 7,5 po
Largeur (métrique) 16 cm
Largeur (impériale) 6 po
Hauteur (métrique) 10 cm
Hauteur (impériale) 4 po